missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acier allié, 1.7734, nuance 15CDV6, ARMI ∣MBH
Description
Acier allié, 1.7734, nuance 15CDV6, Ø 40x15mm
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tin/Arsenic/Phosphorus/Nitrogen/Aluminium/Copper/Nickel/Silicon/Carbon/Vanadium/Manganese/Molybdenum/Chromium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Quantité | 1 Ea. |
| Forme | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Tin 0.0011 %/Arsenic 0.0041 %/Phosphorus 0.0056 %/Nitrogen 0.0069 %/Aluminium 0.019 %/Copper 0.0231 %/Nickel 0.044 %/Silicon 0.152 %/Carbon 0.171 %/Vanadium 0.242 %/Manganese 0.839 %/Molybdenum 0.875 %/Chromium 1.397 % |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?