Learn More
Éther hexafluoropropylique d'allyle 1,1,2,3,3,3, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Allyl 1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl Ether |
| CAS | 59158-81-5 |
| Formule moléculaire | C6H6F6O |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6F6O/c1-2-3-13-6(11,12)4(7)5(8,9)10/h2,4H,1,3H2 |
| SMILES | FC(C(F)(F)F)C(F)(F)OCC=C |
| Nom IUPAC | 1,1,1,2,3,3-Hexfluoro-3-prop-2-enoxypropane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 208.1 |
| Poids de la formule | 208.0323 |