Learn More
2-acétamido-2-désoxy-β-D-glucopyranoside d'allyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Allyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 54400-77-0 |
| Formule moléculaire | C11 H19 N O6 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H19NO6/c1-3-4-17-11-8(12-6(2)14)10(16)9(15)7(5-13)18-11/h3,7-11,13,15-16H,1,4-5H2,2H3,(H,12,14)/t7-,8-,9-,10-,11-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1OCC=C |
| Nom IUPAC | N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-prop-2-enoxyoxan-3-yl]acetamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 261.272 |
| Poids de la formule | 261.121 |