Learn More
Acétate d’allyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10499100 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10499100 500 mL 500mL
10489100 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10499100 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 180655000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    86.65€ / 500mL
    Économisez 18.35€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 591-87-7 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-87-7
Numéro MDL MFCD00008721
Clé InChI FWZUNOYOVVKUNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyl acetate, 3-acetoxypropene, acetic acid, 2-propenyl ester, 2-propenyl acetate, 2-propenyl ethanoate, 3-acetoxy-1-propene, allylacetate, acetic acid, allyl ester, 2-propenyl methanoate, unii-e4u5e5990i
CID PubChem 11584
Nom IUPAC Acétate de prop-2-ényle
SMILES CC(=O)OCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl acetate
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -96.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 103.0°C to 104.0°C
Point d’éclair 6°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H8O2
Formule linéaire CH3CO2CH2CH=CH2
Indice de réfraction 1.4030 to 1.4050
Quantité 500 mL
Beilstein 02, 136
Merck Index 15, 276
Gravité spécifique 0.92
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Allyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.