Learn More
Acétate d'allyle, TRC
Code produit 30314929
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314929 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314929 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA5490155G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl Acetate
CAS 591-87-7
Formule moléculaire C5H8O2
Quantité 5 g
Synonyme Acetic Acid 2-Propen-1-yl Ester, Acetic Acid 2-Propenyl Ester, Acetic Acid Allyl Ester, Allyl Alcohol Acetate, 2-Propen-1-ol Acetate, 3-Acetoxy-1-propene, 3-Acetoxypropene, NSC 7612
Formule InChI InChI=1S/C5H8O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3H,1,4H2,2H3
SMILES CC(=O)OCC=C
Nom IUPAC acétate de prop-2-ényl
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Poids de la formule 100.0524