Learn More
Bromure d’allyle, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10528470 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
500 mL
2.5 L
5 L
10 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
2.50L
250mL
500mL
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10528470 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10706131 250 ml Flacon en verre 250mL
10448240 500 mL Flacon en verre 500mL
10538470 5 L Boîte métallique 5L
10609283 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10528470 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 102900025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 106-95-6 | C3H5Br | 120.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-95-6 , 75-56-9
Formule moléculaire C3H5Br
Poids moléculaire (g/mol) 120.98
Numéro MDL MFCD00000244
Clé InChI BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyl bromide, 3-bromopropene, 1-propene, 3-bromo, 3-bromopropylene, 3-bromo-1-propene, bromallylene, 2-propenyl bromide, 1-bromo-2-propene, propene, 3-bromo, allylbromide
CID PubChem 7841
Nom IUPAC 3-bromoprop-1-ène
SMILES C=CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl bromide
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -119.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.3900g/mL
Point d’ébullition 70.0°C to 71.0°C
Point d’éclair −1°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Odeur The liquid has a pungent odor
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHCH2Br
Indice de réfraction 1.4680 to 1.4700
Quantité 2.5 L
Beilstein 01,201
Fieser 13,219
Merck Index 15,279
Gravité spécifique 1.39
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol, chloroform, ether,, carbontetrachloride and carbon disulfide
Stabilisateur 300ppm propylene oxide
Poids de la formule 120.98
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Allyl bromide, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Allyl bromide, Propylene oxide
  • REA17-CMR1-Réservé aux utilisateurs professionnels