Learn More
Bromure d’allyle, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10706131 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
500 mL
2.5 L
5 L
10 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
2.50L
250mL
500mL
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10706131 250 ml Flacon en verre 250mL
10448240 500 mL Flacon en verre 500mL
10528470 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10538470 5 L Boîte métallique 5L
10609283 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10706131 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 102902500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.60€
    33.65€ / 250mL
    Économisez 5.95€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 106-95-6 | C3H5Br | 120.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-95-6 , 75-56-9
Formule moléculaire C3H5Br
Poids moléculaire (g/mol) 120.98
Numéro MDL MFCD00000244
Clé InChI BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Bromure d’allyle, 3-bromopropène, 1-propène, 3-bromo, 3-bromopropylène, 3-bromo-1-propène, bromallylène, bromure de 2-propényle, 1-bromo-2-propène, propène, 3-bromo, allylbromide
CID PubChem 7841
Nom IUPAC 3-bromoprop-1-ène
SMILES C=CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromure dallyle
Note relative au nom Stabilisé
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -119.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.3900 g/ml
Point d’ébullition 70.0°C à 71.0°C
Point d’éclair −1°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Odeur Le liquide a une odeur piquante
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHCH2Br
Indice de réfraction 1.4680 à 1.4700
Quantité 250 ml
Beilstein 01,201
Fieser 13,219
Merck Index 15,279
Gravité spécifique 1.39
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : insoluble. Autres solubilités : miscible avec de l’alcool, du chloroforme, de l’éther, du tétrachlorure de carbone et du disulfure de carbone
Stabilisateur 300 ppm d’oxyde de propylène
Poids de la formule 120.98
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Allyl bromide, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Allyl bromide, Propylene oxide