Learn More
Chlorure d’allyle, 98 %, stab. avec de lʼoxyde de propylène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11456887
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11456887 500 mL 500mL
11466887 2.5 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11456887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14330.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le chlorure d’allyle est utilisé comme agent alkylant. Il est utilisé dans le traitement par bis(triméthylsilyl)amide de sodium, ce qui donne le cyclopropène d’alcène très réactif et tendu.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications Le
chlorure d'allyle est utilisé comme agent alkylant. Il est utilisé dans le traitement avec du bis(triméthylsilyl)amide de sodium pour donner le cyclopropène, un alcène contraint et hautement réactif.
Solubilité Soluble dans l'eau (3600 mg
/L à 20 °C), l'éthanol, l'éther, le °pétrole, l'acétone, le chloroforme, le benzène, le méthanol et le 2-prop.
Remarques
Conserver à -20 °C. Garder hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais. Conserver dans des récipients correctement étiquetés. Conserver les récipients hermétiquement fermés dans un endroit frais et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Incompatible avec les agents oxydants forts, le trifluorure de bore, l’acide sulfurique et l’acide nitrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-05-1
Formule moléculaire C3H5Cl
Numéro MDL MFCD00000984
Clé InChI OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyl chloride, 3-chloro-1-propene, 1-propene, 3-chloro, 3-chloropropylene, 3-chloropropene, chlorallylene, allylchlorid, 2-propenyl chloride, 1-chloro-2-propene, allylchloride
CID PubChem 7850
ChEBI CHEBI:82379
Nom IUPAC 3-chloroprop-1-ène
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl chloride
Note relative au nom stabilized with propylene oxide
Point de fusion -135°C
Densité 0.939
Point d’ébullition 44°C to 46°C
Point d’éclair −28°C (−18°F)
Odeur Sweet
Formule linéaire CH2=CHCH2Cl
Indice de réfraction 1.4155
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1100
Beilstein 635704
Merck Index 14,289
Informations sur la solubilité Soluble in water (3600mg/L at 20°C),ethanol,ether,petroleum,acetone,chloroform,benzene,methanol and 2-prop.
SMILES C=CCCl
Poids moléculaire (g/mol) 76.523
Poids de la formule 76.53
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Allyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Allyl chloride
RUO– À des fins de recherche uniquement