Learn More
Chlorure d’allyle, 98 %, stab. avec de lʼoxyde de propylène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466887 2.5 L -
11456887 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11466887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14330.0F
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 107-05-1 | Molecular Formula: C3H5Cl | Molecular Weight: 76.523 g/mol
Le chlorure d’allyle est utilisé comme agent alkylant. Il est utilisé dans le traitement par bis(triméthylsilyl)amide de sodium, ce qui donne le cyclopropène d’alcène très réactif et tendu.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications Le
chlorure d'allyle est utilisé comme agent alkylant. Il est utilisé dans le traitement avec du bis(triméthylsilyl)amide de sodium pour donner le cyclopropène, un alcène contraint et hautement réactif.
Solubilité Soluble dans l'eau (3600 mg
/L à 20 °C), l'éthanol, l'éther, le °pétrole, l'acétone, le chloroforme, le benzène, le méthanol et le 2-prop.
Remarques
Conserver à -20 °C. Garder hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais. Conserver dans des récipients correctement étiquetés. Conserver les récipients hermétiquement fermés dans un endroit frais et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Incompatible avec les agents oxydants forts, le trifluorure de bore, l’acide sulfurique et l’acide nitrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-05-1
Formule moléculaire C3H5Cl
Numéro MDL MFCD00000984
Clé InChI OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyl chloride, 3-chloro-1-propene, 1-propene, 3-chloro, 3-chloropropylene, 3-chloropropene, chlorallylene, allylchlorid, 2-propenyl chloride, 1-chloro-2-propene, allylchloride
CID PubChem 7850
ChEBI CHEBI:82379
Nom IUPAC 3-chloroprop-1-ene
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl chloride
Note relative au nom stabilized with propylene oxide
Point de fusion -135°C
Densité 0.939
Point d’ébullition 44°C to 46°C
Point d’éclair -28°C
Odeur Sweet
Formule linéaire CH2=CHCH2Cl
Indice de réfraction 1.4155
Quantité 2.5 L
Numéro UN UN1100
Beilstein 635704
Merck Index 14,289
Informations sur la solubilité Soluble aq. soln. (3600 mg/L (at 20°C),ethanol,ether,petroleum,acetone,chloroform,benzene,methanol and 2-prop.)
SMILES ClCC=C
Poids moléculaire (g/mol) 76.52
Poids de la formule 76.53
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement