Learn More
Chlorure d'allyle, TRC
Code produit 30324998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324998 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324998 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA54971550ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Allylchloride
CAS 107-05-1
Formule moléculaire C3 H5 Cl
Quantité 50 mL
Synonyme Propene, 3-chloro- (8CI), 3-Chloro-1-propene, 1-Chloro-2-propene, 2-Propenyl chloride, 3-Chloropropene, 3-Chloropropylene, Allyl chloride, HCO 1260ZF, NSC 20939
Formule InChI InChI=1S/C3H5Cl/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
SMILES ClCC=C
Nom IUPAC 3-chloroprop-1-ene
Poids moléculaire (g/mol) 76.52
Poids de la formule 76.008