Learn More
Chloroformate dʼallyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10472221 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Tamaño de la unidad:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Conditionnement Tamaño de la unidad
10472221 50 mL Flacon en verre 50mL
10781335 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10472221 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 221740500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Ver todas las promociones
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 2937-50-0 | C4H5ClO2 | 120.54 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2937-50-0
Formule moléculaire C4H5ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 120.54
Numéro MDL MFCD00000648
Clé InChI CAEWJEXPFKNBQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyl chloroformate, chloroformic acid allyl ester, allyl chlorocarbonate, allylchloroformate, 2-propenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 2-propenyl ester, formic acid, chloro-, allyl ester, hsdb 621, allylester kyseliny chlormravenci, allylester kyseliny chlormravenci czech
CID PubChem 18052
Nom IUPAC carbérochloridate de prop-2-ényle
SMILES C=CCOC(=O)Cl
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Allyl chloroformate
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Brun-rouge à jaune
Densité 1.1300g/mL
Point d’ébullition 109.0°C to 110.0°C
Point d’éclair 31°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCO2CH2CH=CH2
Indice de réfraction 1.4213 to 1.4233
Quantité 50 mL
Beilstein 03, 12
Fieser 12,15; 13,9
Gravité spécifique 1.13
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 120.54
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Allyl chloroformate
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.