Learn More
Sulfure d’allyle-éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393396
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393396 1 g 1g
11303406 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393396 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12847.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5296-62-8 | C5H10S | 102.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5296-62-8
Formule moléculaire C5H10S
Poids moléculaire (g/mol) 102.20
Numéro MDL MFCD00026979
Clé InChI NOJXPGXFDASWEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyl ethyl sulfide, 4-thia-1-hexene, 1-propene-1-one, 3-ethylthio, allylethylsulfide, allyl ethylsulfide, allylethyl sulfide, allyl ethyl sulphide, 3-ethylthio-1-propene, acmc-1ao1o
CID PubChem 123229
Nom IUPAC 3-éthylsulfanylprop-1-ène
SMILES CCSCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl ethyl sulfide
Point d’ébullition 115°C to 116°C
Point d’éclair 18°C (64°F)
Odeur Unpleasant
Formule linéaire CH3CH2SCH2CH=CH2
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1736876
Poids de la formule 102.19
Pourcentage de pureté 97%