Learn More
Oxyde dallyle et de glycidyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11382537 500 g 500g
11372537 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11634.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 106-92-3 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Allyl glycidyl ether is useful in hydrosilylation, including the H2PtCl6·xH2O (cat. no. 206083) catalyzed hydrosilylation of siloxanes to epoxysiloxanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼéther allyl glycidyl est utile dans lʼhydrosilylation, y compris le H2 PtCl6xH2O (Réf. Cat. 206083) catalysent lʼhydrosilylation des siloxanes en époxysiloxanes.
Solubilité
Soluble dans l’eau (140 g/l à 20°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-92-3
Formule moléculaire C6H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.144
Numéro MDL MFCD00005143
Clé InChI LSWYGACWGAICNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyl glycidyl ether, glycidyl allyl ether, allylglycidaether, oxirane, 2-propenyloxy methyl, allyl 2,3-epoxypropyl ether, allil-glicidil-etere, neoallyl g, 1,2-epoxy-3-allyloxypropane, 1-allyloxy-2,3-epoxypropane, santolin xi
CID PubChem 7838
Nom IUPAC 2-(prop-2-énoxyméthyl)oxirane
SMILES C=CCOCC1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl glycidyl ether
Point de fusion -100°C
Densité 0.967
Point d’ébullition 50°C to 51°C (15 mmHg)
Point d’éclair 47°C (134°F)
Odeur Ether-like
Indice de réfraction 1.435
Quantité 500 g
Numéro UN UN2219
Beilstein 105871
Informations sur la solubilité Soluble in water (140g/L at 20°C).
Poids de la formule 114.15
Pourcentage de pureté 97%