Learn More
Éther d’allyle glycidyle, plus de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10761165 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10761165 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
10356210 100 g Flacon en verre 100g
10598650 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10761165 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 102940025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 106-92-3 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-92-3
Formule moléculaire C6H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.14
Numéro MDL MFCD00005143
Clé InChI LSWYGACWGAICNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyl glycidyl ether, glycidyl allyl ether, allylglycidaether, oxirane, 2-propenyloxy methyl, allyl 2,3-epoxypropyl ether, allil-glicidil-etere, neoallyl g, 1,2-epoxy-3-allyloxypropane, 1-allyloxy-2,3-epoxypropane, santolin xi
CID PubChem 7838
Nom IUPAC 2-(prop-2-énoxyméthyl)oxirane
SMILES C=CCOCC1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl glycidyl ether
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -100.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9620g/mL
Point d’ébullition 154.0°C
Point d’éclair 48°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4332 to 1.4352
Quantité 2.5 kg
Gravité spécifique 0.962
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,diethyl ether and,benzene
Poids de la formule 114.14
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Allyl glycidyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.