Learn More
Éther allylique glycidylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[(2-Propen-1-yloxy)methyl]oxirane |
| CAS | 106-92-3 |
| Formule moléculaire | C6 H10 O2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Oxirane, 2-[(2-propen-1-yloxy)methyl]-, Oxirane, [(2-propenyloxy)methyl]- (9CI), Propane, 1-(allyloxy)-2,3-epoxy- (6CI,8CI), 2-[(2-Propen-1-yloxy)methyl]oxirane, (±)-Allyl glycidyl ether, 1,2-Epoxy-3-allyloxypropane, 1-(2-Propenyloxy)-2,3-epoxypropane, 1-Allyloxy-2,3-epoxypropane, 2-(Allyloxymethyl)oxirane, 2-[(2-Propenyloxy)methyl]oxirane, 2-[(Prop-2-en-1-yloxy)methyl]oxirane, A 32608, AGE, AGE 500, Allyl 2,3-epoxypropyl ether, Allyl glycidyl ether, Allyl oxiranemethyl ether, Denacol EX 111, Glycidyl 2-propenyl ether, Glycidyl allyl ether, NSC 18596, NSC 631, Silong 191, [(2-Propenyloxy)methyl]oxirane, [(Allyloxy)methyl]oxirane |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10O2/c1-2-3-7-4-6-5-8-6/h2,6H,1,3-5H2 |
| SMILES | C=CCOCC1CO1 |
| Nom IUPAC | 2-(prop-2-enoxyméthyl)oxirane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 114.14 |
| Poids de la formule | 114.0681 |