Learn More
Iodure d’allyle, 97+ %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448980
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11448980 50 g 50g
11458980 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11448980 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11822.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.38€
    99.65€ / 50g
    Économisez 21.73€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 556-56-9 | Molecular Formula: C3H5I | Molecular Weight: 167.98 g/mol
Allyl iodide is used as a reagent used with allylindium sesquiiodide in the cis-double allylation of cyclopropenes. It is used in synthesis of other organic compounds such as N-alkyl 2-pyrrolidone, Sorbic acid ester etc,.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼiodure dʼallyle est utilisé comme réactif utilisé avec la sesquiiodure dʼallylindium dans lʼallylation cis-double des cyclopropènes. Il est utilisé dans la synthèse dʼautres composés organiques tels que le N-alkyl 2-pyrrolidone, lʼester dʼacide sorbique, etc.
Solubilité
Soluble dans lʼalcool, le chloroforme, lʼéther et lʼéther diéthylique. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez à 4°C. Protégez-le de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants. Incompatible avec la chaleur, la lumière, les amines, les nitrures, les composés azo/diazo, les métaux alcalins et les époxydes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 556-56-9
Formule moléculaire C3H5I
Poids moléculaire (g/mol) 167.98
Numéro MDL MFCD00001094
Clé InChI HFEHLDPGIKPNKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyl iodide, 1-propene, 3-iodo, 3-iodopropene, 3-iodo-1-propene, 3-iodopropylene, propene, 3-iodo, allyliodide, unii-46830qoa4d, 3-iodo-propene, 3-iodanylprop-1-ene
CID PubChem 11166
Nom IUPAC 3-iodoprop-1-ene
SMILES ICC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl iodide
Note relative au nom Stabilized with copper
Point de fusion -99°C
Densité 1.832
Point d’ébullition 101°C to 103°C
Point d’éclair 18°C (64°F)
Formule linéaire CH2=CHCH2I
Indice de réfraction 1.554
Quantité 50 g
Numéro UN UN1723
Beilstein 1697594
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,294
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,chloroform,ether,and diethyl ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 167.98
Pourcentage de pureté ≥97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Allyl iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Allyl iodide