Learn More
Iodure d’allyle, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10236370 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10236370 25 mL Flacon en verre 25mL
10216420 100 mL Flacon en verre 100mL
11954501 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10236370 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 218540250
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 556-56-9 | C3H5I | 167.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 556-56-9
Formule moléculaire C3H5I
Poids moléculaire (g/mol) 167.98
Numéro MDL MFCD00001094
Clé InChI HFEHLDPGIKPNKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyl iodide, 1-propene, 3-iodo, 3-iodopropene, 3-iodo-1-propene, 3-iodopropylene, propene, 3-iodo, allyliodide, unii-46830qoa4d, 3-iodo-propene, 3-iodanylprop-1-ene
CID PubChem 11166
Nom IUPAC 3-iodoprop-1-ène
SMILES ICC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl iodide
Point de fusion -99.0°C
Couleur Marron-rouge ou orange-rouge à jaune
Densité 1.8300g/mL
Point d’ébullition 102.0°C to 103.0°C
Point d’éclair 18°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHCH2I
Indice de réfraction 1.5530 to 1.5550
Quantité 25 mL
Beilstein 01,202
Merck Index 15,285
Gravité spécifique 1.83
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Stabilisateur Copper
Poids de la formule 167.98
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Allyl iodide, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.