Learn More
Isocyanate d’allyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15489079
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15489079 5 g 5g
15479079 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15489079 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L18710.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1476-23-9 | C4H5NO | 83.09 g/mol
It finds its application in the synthesis, characterization of biodegradable dextran-allyl isocyanate-ethylamine/polyethylene glycol-diacrylate hydrogels and their in vitro release of albumin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il trouve son application dans la synthèse, la caractérisation des hydrogels dextran-allyl isocyanate-éthylamine/polyéthylèneglycol-diacrylate biodégradables et leur libération in vitro d’albumine.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez à l’écart des alcools, des amines, de l’eau/humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Éloignez les sources d’inflammation. Protéger contre les charges électrostatiques. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1476-23-9
Formule moléculaire C4H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 83.09
Numéro MDL MFCD00002044
Clé InChI HXBPYFMVGFDZFT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 15123
Nom IUPAC 3-isocyanatoprop-1-ène
SMILES C=CCN=C=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Allyl isocyanate
Densité 0.94
Point d’ébullition 87°C to 89°C
Point d’éclair 6°C (43°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.4185
Quantité 5 g
Numéro UN UN2478
Beilstein 506106
Sensibilité Moisture sensitive; May form a precipitate
Synonyme allyl isocyanate, 1-propene, 3-isocyanato, 3-isocyanato-1-propene, propene, 3-isocyanato, allylisocyanate, isocyanic acid, allyl ester, 1-propene,3-isocyanato, prop-2-enisocyanate, 2-propenyl isocyanate, isocyanicacid,allylester
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 83.09
Pourcentage de pureté 98%