Learn More
Isothiocyanate d’allyle, 94 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496710 50 g 50g
11486710 5 g 5g
11406720 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496710 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02901.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 57-06-7 | C4H5NS | 99.151 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-06-7
Formule moléculaire C4H5NS
Poids moléculaire (g/mol) 99.151
Numéro MDL MFCD00004822
Clé InChI ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyl isothiocyanate, mustard oil, redskin, allylsenevol, allylsenfoel, allyl mustard oil, oleum sinapis, oil of mustard, allylsevenolum, senfoel
CID PubChem 5971
ChEBI CHEBI:73224
Nom IUPAC 3-isothiocyanatoprop-1-ène
SMILES C=CCN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl isothiocyanate
Note relative au nom stabilized
Point de fusion -80°C
Densité 1.013
Point d’ébullition 149°C to 151°C
Point d’éclair 46°C (114°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.53
Quantité 50 g
Numéro UN UN1545
Beilstein 773748
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,295
Poids de la formule 99.16
Pourcentage de pureté 94%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Allyl isothiocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Allyl isothiocyanate