Learn More
Isothiocyanate d’allyle, 94 %, stabilisé avec 0,01 % d’alpha-tocophérol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10264220 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10264220 500 g Flacon en verre 500g
10224130 5 g Flacon en verre 5g
10284170 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10264220 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 102955000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 57-06-7 | C4H5NS | 99.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-06-7
Numéro MDL MFCD00004822
Clé InChI ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyl isothiocyanate, mustard oil, redskin, allylsenevol, allylsenfoel, allyl mustard oil, oleum sinapis, oil of mustard, allylsevenolum, senfoel
CID PubChem 5971
ChEBI CHEBI:73224
Nom IUPAC 3-isothiocyanatoprop-1-ène
SMILES C=CCN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl isothiocyanate
Note relative au nom 94%
% min. CAS 92.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -80.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.0175g/mL
Point d’ébullition 151.0°C to 153.0°C
Point d’éclair 46°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H5NS
Formule linéaire H2C=CHCH2NCS
Indice de réfraction 1.5290 to 1.5310
Quantité 500 g
Beilstein 04, 214
Merck Index 15, 286
Stabilisateur 0.01% alpha-tocopherol
Poids moléculaire (g/mol) 99.151
Poids de la formule 99.15
Pourcentage de pureté 94%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Allyl isothiocyanate, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.