Learn More
Isothiocyanate d’allyl, TRC
Code produit 30011156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011156 250 mg 250mg
30007648 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30011156 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA556610250MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-06-7
Formule moléculaire C4 H5 N S
Poids moléculaire (g/mol) 99.15
Synonyme Isothiocyanic acid, allyl ester (6CI,8CI), 3-Isothiocyanato-1-propene, 2-Propenyl isothiocyanate, AITC, Allyl isothiocyanate, Allyl thioisocyanate, Allylsevenolum, Allyspol, Allyspol 75EC, Carbospol, NSC 5572, Oleum sinapis, Redskin, Senfoel, Wasaouro, Wasaouro EXT
Nom IUPAC 3-isothiocyanatoprop-1-ène
SMILES C=CCN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl isothiocyanate
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H5NS/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2
Poids de la formule 99.0143