Learn More
Isothiocyanate d'allyle, TRC
Code produit 30316153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316153 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316153 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA556610100MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl isothiocyanate
CAS 57-06-7
Formule moléculaire C4 H5 N S
Quantité 100 mg
Synonyme Isothiocyanic acid, allyl ester (6CI,8CI), 3-Isothiocyanato-1-propene, 2-Propenyl isothiocyanate, AITC, Allyl isothiocyanate, Allyl thioisocyanate, Allylsevenolum, Allyspol, Allyspol 75EC, Carbospol, NSC 5572, Oleum sinapis, Redskin, Senfoel, Wasaouro, Wasaouro EXT
Formule InChI InChI=1S/C4H5NS/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2
SMILES C=CCN=C=S
Nom IUPAC 3-isothiothioprine-1-ène
Poids moléculaire (g/mol) 99.15
Poids de la formule 99.0143