Learn More
Allyl mercaptan (> 75%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Allyl Mercaptan |
| CAS | 870-23-5 |
| Formule moléculaire | C3H6S |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 1-Propene-3-thiol, 2-Propen-1-thio, Allylthiol, NSC 6744 |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H6S/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2 |
| SMILES | SCC=C |
| Nom IUPAC | prop-2-ène-1-thiol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 74.14 |
| Poids de la formule | 74.019 |