Learn More
Allyl mercaptan, tech., 70 %, reste principalement avec sulfure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10572741 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10572741 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10572741 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 153710250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 870-23-5 | C3H6S | 74.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 870-23-5
Formule moléculaire C3H6S
Poids moléculaire (g/mol) 74.14
Numéro MDL MFCD00004894
Clé InChI ULIKDJVNUXNQHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyl mercaptan, 2-propene-1-thiol, allylthiol, allylmercaptan, allyl sulfhydrate, unii-1x587iby09, 2-propenyl mercaptan, 2-propenyl-1-thiol, ch2=chch2sh, allyl thiol
CID PubChem 13367
Nom IUPAC prop-2-ène-1-thiol
SMILES SCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl mercaptan
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9300g/mL
Point d’ébullition 67°C to 68°C
Point d’éclair 18°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHCH2SH
Indice de réfraction 1.4745 to 1.4785
Quantité 25 g
Beilstein 01, 440
Gravité spécifique 0.93
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 74.13
Pourcentage de pureté 70%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Allyl mercaptan, 70%, remainder mainly sulphide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Propene-1-thiol