Learn More
Méthacrylate d’allyle, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10328640 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10328640 500 mL Flacon en verre 500mL
11914961 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10328640 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 215875000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 96-05-9 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-05-9
Formule moléculaire C7H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.16
Numéro MDL MFCD00008592
Clé InChI FBCQUCJYYPMKRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyl methacrylate, ageflex ama, methacrylic acid, allyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-propenyl ester, allylmethacrylate, allyl 2-methylacrylate, allylester kyseliny methakrylove, methacrylic acid allyl ester, unii-g2ig50653z, allylester kyseliny methakrylove czech
CID PubChem 7274
Nom IUPAC prop-2-ényl 2-méthylprop-2-énoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl methacrylate
Acidité 0.05% max.
Point de fusion -65.0°C
Densité 0.9300g/mL
Point d’ébullition 144.0°C
Point d’éclair 37°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=C(CH3)CO2CH2CH=CH2
Indice de réfraction 1.4350 to 1.4370
Quantité 500 mL
Beilstein 02,III,129
Gravité spécifique 0.93
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with almost all organic solvents
Stabilisateur 200 to 250ppm MEHQ
Viscosité 1 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 126.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide