Learn More
Sulfure de méthyle- allyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490697 5 g 5g
11400707 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22514.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10152-76-8 | C4H8S | 88.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10152-76-8
Formule moléculaire C4H8S
Poids moléculaire (g/mol) 88.17
Numéro MDL MFCD00008657
Clé InChI NVLPQIPTCCLBEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyl methyl sulfide, 1-propene, 3-methylthio, allyl methyl sulphide, 3-methylthio-1-propene, sulfide, allyl methyl, methyl propenyl sulfide, unii-v7qi1r316c, methyl allyl sulfide, ccris 7066
CID PubChem 66282
Nom IUPAC 3-méthylsulfanylprop-1-ène
SMILES CSCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl methyl sulfide
Densité 0.803
Point d’ébullition 91°C to 93°C
Point d’éclair 18°C (65°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.4714
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Poids de la formule 88.17
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Allyl methyl sulphide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Allyl methyl sulphide