Learn More
Sulfure d'allyle et de méthyle, TRC
Code produit 30326650
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326650 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326650 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA5587001G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl Methyl Sulfide
CAS 10152-76-8
Formule moléculaire C4 H8 S
Quantité 1 g
Synonyme 3-(Methylthio)-1-propene, Allyl methyl thioether, Methyl 2-propenyl sulfide
Formule InChI InChI=1S/C4H8S/c1-3-4-5-2/h3H,1,4H2,2H3
SMILES CSCC=C
Nom IUPAC 3-méthylsulfanylprop-1-ène
Poids moléculaire (g/mol) 88.17
Poids de la formule 88.0347