Learn More
Sulfure d'allyle et de méthyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Allyl Methyl Sulfide |
| CAS | 10152-76-8 |
| Formule moléculaire | C4 H8 S |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 3-(Methylthio)-1-propene, Allyl methyl thioether, Methyl 2-propenyl sulfide |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H8S/c1-3-4-5-2/h3H,1,4H2,2H3 |
| SMILES | CSCC=C |
| Nom IUPAC | 3-méthylsulfanylprop-1-ène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 88.17 |
| Poids de la formule | 88.0347 |