Learn More
Allyl phényle sulfone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488583
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11488583 5 g 5g
11498583 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11488583 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10401.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16212-05-8 | C9H10O2S | 182.237 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16212-05-8
Formule moléculaire C9H10O2S
Poids moléculaire (g/mol) 182.237
Numéro MDL MFCD00014739
Clé InChI KYPIULIVYSQNNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyl phenyl sulfone, benzene, 2-propenylsulfonyl, allylsulfonyl benzene, phenyl allyl sulfone, sulfone, allyl phenyl, allylsulphonyl benzene, allylphenyl sulfone, 3-phenylsulfonyl-1-propene, benzene, 2-propen-1-ylsulfonyl
CID PubChem 85330
Nom IUPAC prop-2-énylsulfonylbenzène
SMILES C=CCS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl phenyl sulfone
Densité 1.189
Point d’ébullition 111°C to 113°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Beilstein 1863561
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 182.24
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Allyl phenyl sulfone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (2-propenylsulfonyl)-benzene