Learn More
Sulfure d’allyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10070600 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10070600 25 mL Flacon en verre -
10127523 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10070600 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 103020250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 592-88-1
Formule moléculaire C6H10S
Poids moléculaire (g/mol) 114.21
Numéro MDL MFCD00008658
Clé InChI UBJVUCKUDDKUJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diallyl sulfide, allyl sulfide, oil garlic, diallylsulfide, thioallyl ether, 1-propene, 3,3'-thiobis, allyl monosulfide, diallyl thioether, diallyl monosulfide, diallyl sulphide
CID PubChem 11617
ChEBI CHEBI:4489
Nom IUPAC 3-(prop-2-en-1-ylsulfanyl)prop-1-ene
SMILES C=CCSCC=C
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Allyl sulfide
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -83.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8870g/mL
Point d’ébullition 138.0°C
Point d’éclair 46°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (H2C=CHCH2)2S
Indice de réfraction 1.4879 to 1.4899
Quantité 25 mL
Beilstein 01, 440
Merck Index 15, 288
Gravité spécifique 0.887
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform,ether and,carbon tetrachloride
Poids de la formule 114.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Allyl sulfide
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.