Learn More
Sulfure d’allyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10127523 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10127523 100 mL Flacon en verre 100mL
10070600 25 mL Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10127523 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 103021000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 592-88-1 | C6H10S | 114.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 592-88-1
Formule moléculaire C6H10S
Poids moléculaire (g/mol) 114.21
Numéro MDL MFCD00008658
Clé InChI UBJVUCKUDDKUJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diallyl sulfide, allyl sulfide, oil garlic, diallylsulfide, thioallyl ether, 1-propene, 3,3'-thiobis, allyl monosulfide, diallyl thioether, diallyl monosulfide, diallyl sulphide
CID PubChem 11617
ChEBI CHEBI:4489
Nom IUPAC 3-(prop-2-en-1-ylsulfanyl)prop-1-ene
SMILES C=CCSCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl sulfide
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -83.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8870g/mL
Point d’ébullition 138.0°C
Point d’éclair 46°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (H2C=CHCH2)2S
Indice de réfraction 1.4879 to 1.4899
Quantité 100 mL
Beilstein 01, 440
Merck Index 15, 288
Gravité spécifique 0.887
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform,ether and,carbon tetrachloride
Poids de la formule 114.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Allyl sulfide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.