Learn More
Allylbenzène, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429823 100 g 100g
11419823 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11429823 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12965.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 300-57-2 | C9H10 | 118.179 g/mol
Allylbenzene is used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’allylbenzène est utilisé dans la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans lʼalcool, lʼéther et le benzène.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 300-57-2
Formule moléculaire C9H10
Poids moléculaire (g/mol) 118.179
Numéro MDL MFCD00008651
Clé InChI HJWLCRVIBGQPNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allylbenzene, 2-propenylbenzene, 3-phenyl-1-propene, benzene, 2-propenyl, benzene, allyl, 1-phenyl-2-propene, 3-phenylpropene, 1-propene, 3-phenyl, allyl benzene, 1-benzylethene
CID PubChem 9309
Nom IUPAC Prop-2-énylbenzène
SMILES C=CCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Allylbenzene
Point de fusion ∼-50°C
Densité 0.892
Point d’ébullition 158°C to 160°C
Point d’éclair 33°C (91°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.51
Quantité 100 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1098501
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in alcohol,ether and benzene.
Poids de la formule 118.18
Pourcentage de pureté 98%