Learn More
Allylbenzène, 98%
Code produit 11934451 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11934451 500 mL Flacon en verre 500mL
10785931 25 mL Flacon en verre 25mL
10667432 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11934451 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 102895000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 300-57-2 | C₉H₁₀ | 118,18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 300-57-2
Formule moléculaire C9H10
Poids moléculaire (g/mol) 118.18
Clé InChI HJWLCRVIBGQPNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allylbenzene, 2-propenylbenzene, 3-phenyl-1-propene, benzene, 2-propenyl, benzene, allyl, 1-phenyl-2-propene, 3-phenylpropene, 1-propene, 3-phenyl, allyl benzene, 1-benzylethene
CID PubChem 9309
Nom IUPAC Prop-2-énylbenzène
SMILES C=CCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Allylbenzene
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 156.0°C to 157.0°C
Point d’éclair 33°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2CH=CH2
Indice de réfraction 1.5100 to 1.5120
Quantité 500 mL
Beilstein 05,484
Gravité spécifique 0.89
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 118.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Allylbenzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
RUO– À des fins de recherche uniquement