Learn More
Ester pinacolique d’acide allylboronique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11352947 5 g 5g
11342947 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352947 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16232.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 72824-04-5 | C9H17BO2 | 168.04 g/mol
Allylboronic acid pinacol ester reacts with carboxylic acids, in the presence of tri-n-butyltin hydride, to give homoallylic alcohols in good yield. Homoallylic alcohols can also be formed by allylboration of aldehydes. It is a reagent used for palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions and olefin metathesis, intermolecular radical additions, allylboration of aldehydes catalyzed by chiral spirobiindane diol (SPINOL) based phosphoric acids, cobalt-catalyzed regioselective hydrovinylation of dienes with alkenes, nucleic acid-templated energy transfer leading to a photorelease reaction and stereoselective indium-catalyzed Hosomi-Sakurai reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester pinacol de l’acide allylboronique réagit avec les acides carboxyliques, en présence de l’hydrure tri-n-butylétain, pour donner de bons rendements aux alcools homoallyliques. Les alcools homoallyliques peuvent également être formés par l’allylboration des aldéhydes. Il s’agit d’un réactif utilisé pour les réactions de couplage croisé Suzuki-Miyaura catalysées par le palladium et la métathèse de l’oléfine, les additions de radicaux intermoléculaires, l’allylboration d’aldéhydes catalysées par la spirobiindane diol (SPINOL) chiral, les acides phosphoriques, les réactions hydrovinylation régiosélective de diènes catalysées par le cobalt, ainsi que le transfert d’énergie de l’acide nucléique et de réaction stéréosomurase.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. La température de stockage recommandée est comprise entre 2 et 8°C. Conserver sous gaz inerte. Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72824-04-5
Formule moléculaire C9H17BO2
Poids moléculaire (g/mol) 168.04
Numéro MDL MFCD00013347
Clé InChI YMHIEPNFCBNQQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allylboronic acid pinacol ester, 2-allyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, allylboronic acid, pinacol cyclic ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-prop-2-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane, allylboronic acid piracol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-propenyl, 2-prop-2-en-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, allylboronicacidpinacolester, pinacol allylboronate, abape
CID PubChem 2763171
SMILES CC1(C)OB(CC=C)OC1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Allylboronic acid pinacol ester
Densité 0.89
Point d’ébullition 50°C to 53°C (5 mmHg)
Point d’éclair 46°C (140°F)
Indice de réfraction 1.427
Quantité 5 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 4244068
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-(prop-2-en-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Poids de la formule 168.05
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Allylboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Allylboronic acid pinacol ester