Learn More
Bromure dʼallylmagnésium, solution 1 M dans lʼéther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10735135 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10735135 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
10081544 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10735135 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 209538000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1730-25-2 | C3H5BrMg | 145.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1730-25-2
Formule moléculaire C3H5BrMg
Poids moléculaire (g/mol) 145.28
Numéro MDL MFCD00000044
Clé InChI FEMBXICCJNZMMC-UHFFFAOYSA-M
Synonyme allylmagnesium bromide, allyl magnesium bromide, allylmagnesium bromide solution, sjpdabpprujp@, allylmagnesium bromide solution, 1.0 m in diethyl ether, allylmagnesiumbromid, allylmagnesiumbromide, allyl magnesiumbromide, allyl-magnesium bromide, 2-propenylmagnesium bromide, grignard reagent
CID PubChem 74413
Nom IUPAC bromo[(1E)-prop-1-en-1-yl]magnesium
SMILES Br[Mg]CC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Allylmagnesium bromide
Note relative au nom 1M solution in diethyl ether
% min. CAS 15.37, 81.22
% max. CAS 18.78, 84.64
Couleur Gris ou vert-jaune
Densité 0.8510g/mL
Point d’éclair −40°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire H2C=CHCH2MgBr
Quantité 800 mL
Numéro UN 3399
Gravité spécifique 0.851
Poids de la formule 145.28
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Allylmagnesium bromide, 1M solution in diethylether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Liquide pyrophorique Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.