Läs mer
Chlorure dʼAllylmagnésium, 1M dans MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15478057
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantité unitSize
15478057 100 mL 100mL
15488057 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15478057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51170.AE
 Article restreint
En stock
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 2622-05-1 | C3H5ClMg | 100.83 g/mol
Allylmagnesium chloride has been used in a study of the nucleophilic ring-opening of 2-methyleneaziridines to imines and subsequent conversion to 5,5?-disubstituted hydantoins. It is also used as a reagent for the introduction of the allyl group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’Allylmagnésium a été utilisé dans une étude de l’ouverture des cycles nucléophiles de 2-méthylèneaziridines en imines et de la conversion subséquente en 5,5′-hydantoines disubstituées. Il est également utilisé comme réactif pour l’introduction du groupe allyle.
Solubilité
Réagit violemment au contact de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2622-05-1
Formule moléculaire C3H5ClMg
Poids moléculaire (g/mol) 100.83
Numéro MDL MFCD00000473
Clé InChI PLYLAFITHJUEGX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme allylmagnesium chloride, magnesium, chloro-2-propenyl, magnesium, chloro-2-propen-1-yl, chloro prop-2-en-1-yl magnesium, allylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf, sjpdadpprujp@, allylmagnesiumchloride, allyl magnesium chloride, allyl-magnesium chloride, 2-propenyl magnesium chloride
CID PubChem 75804
Nom IUPAC chloro(prop-2-en-1-yl)magnesium
SMILES Cl[Mg]CC=C
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Allylmagnesium chloride
Formule linéaire CH2=CHCH2MgCl
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité It reacts violently with water.
Poids de la formule 100.83
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in MeTHF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Allylmagnesium chloride, 1M in MeTHF
Signalord
  • Dangers
Riskkategorier
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Faroangivelser
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Skyddsangivelse
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyltetrahydrofuran, chloro-2-propenyl-magnesium
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.