Learn More
Chlorure dʼAllylmagnésium, 1M dans MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488057 500 mL 500mL
15478057 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15488057 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51170.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2622-05-1 | C3H5ClMg | 100.83 g/mol
Allylmagnesium chloride has been used in a study of the nucleophilic ring-opening of 2-methyleneaziridines to imines and subsequent conversion to 5,5?-disubstituted hydantoins. It is also used as a reagent for the introduction of the allyl group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’Allylmagnésium a été utilisé dans une étude de l’ouverture des cycles nucléophiles de 2-méthylèneaziridines en imines et de la conversion subséquente en 5,5′-hydantoines disubstituées. Il est également utilisé comme réactif pour l’introduction du groupe allyle.
Solubilité
Réagit violemment au contact de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2622-05-1
Formule moléculaire C3H5ClMg
Poids moléculaire (g/mol) 100.83
Numéro MDL MFCD00000473
Clé InChI PLYLAFITHJUEGX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme allylmagnesium chloride, magnesium, chloro-2-propenyl, magnesium, chloro-2-propen-1-yl, chloro prop-2-en-1-yl magnesium, allylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf, sjpdadpprujp@, allylmagnesiumchloride, allyl magnesium chloride, allyl-magnesium chloride, 2-propenyl magnesium chloride
CID PubChem 75804
Nom IUPAC chloro(prop-2-en-1-yl)magnesium
SMILES Cl[Mg]CC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Allylmagnesium chloride
Formule linéaire CH2=CHCH2MgCl
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité It reacts violently with water.
Poids de la formule 100.83
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M dans MeTHF