Learn More
Dimère de chlorure d’allylpalladium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10082680 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10082680 500 mg Flacon en verre -
10026283 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10082680 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 206835000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    87.65€ / 500mg
    Économisez 17.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 12012-95-2 | C6H10Cl2Pd2 | 365.89 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12012-95-2
Formule moléculaire C6H10Cl2Pd2
Poids moléculaire (g/mol) 365.89
Numéro MDL MFCD00044874
Clé InChI PENAXHPKEVTBLF-UHFFFAOYSA-L
Synonyme allylpalladium chloride dimer, bis allyl dichlorodipalladium, diallyldipalladium dichloride, palladium allyl chloride dimer, diallydichlorodipalladium, pi-allyl palladium chloride, allylpalladium ii chloride, bis chloro-pi-allylpalladium, allyl palladium chloride dimer, bis pi-allyl chloropalladium
CID PubChem 61538
Nom IUPAC Chloropalladium(1 +) ; prop-1-ène
SMILES Cl[Pd].Cl[Pd].c:c:c.c:c:c
Spécification
Nom chimique ou matériau Allylpalladium chloride dimer
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Vert-jaune à jaune
Plage de pourcentage du dosage 56.7% min. (Pd)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Fieser 02,109; 05,189; 07,5; 09,132
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 365.84
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Allylpalladium chloride dimer
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.