Learn More
Dimère de chlorure d'allylpalladium(II), TRC
Code produit 30325286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325286 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325286 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61489310MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Allylpalladium(II) Chloride Dimer
CAS 12012-95-2
Formule moléculaire C3 H5 Cl Pd
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C3H5.ClH.Pd/c1-3-2;;/h3H,1-2H2;1H;/q-1;;+2/p-1
SMILES Cl[Pd+][CH2-]C=C
Nom IUPAC chloro(prop-2-enyl)palladium(1+)
Poids moléculaire (g/mol) 182.945
Poids de la formule 181.911