Learn More
Dimère de chlorure d'allylpalladium(II), TRC
Code produit 30326183
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326183 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326183 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6148935MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Allylpalladium(II) Chloride Dimer
CAS 12012-95-2
Formule moléculaire C3 H5 Cl Pd
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C3H5.ClH.Pd/c1-3-2;;/h3H,1-2H2;1H;/q-1;;+2/p-1
SMILES Cl[Pd+][CH2-]C=C
Nom IUPAC chloro(prop-2-enyl)palladium(1+)
Poids moléculaire (g/mol) 182.945
Poids de la formule 181.911