Learn More
Allylpentafluorobenzène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15412142 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15412142 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15412142 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 310850250
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Allylpentafluorobenzene
CAS 1736-60-3
Point de fusion -64.0°C
Densité 1.3580g/mL
Point d’ébullition 148.0°C to 149.0°C
Point d’éclair 43°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Formule moléculaire C9H5F5
Formule linéaire C6F5CH2CH=CH2
Numéro MDL MFCD00000301
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.358
Synonyme allylpentafluorobenzene, benzene, allylpentafluoro, 3-pentafluorophenyl-1-propene, 2,3,4,5,6-pentafluoro allylbenzene, benzene, pentafluoro-2-propenyl, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-prop-2-en-1-yl benzene, allyl pentafluorobenzene, pubchem13366, acmc-1bth5
Clé InChI YBDBTBVNQQBHGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(CC=C)C(F)=C1F
Nom IUPAC 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(prop-2-en-1-yl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 208.13
CID PubChem 74435
Poids de la formule 208.13
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement