Learn More
Allylpentafluorobenzène, 97 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Allylpentafluorobenzene |
| Note relative au nom | 97% |
| CAS | 1736-60-3 |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | -64.0°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.3580g/mL |
| Point d’ébullition | 148.0°C to 149.0°C |
| Point d’éclair | 43°C |
| Afficher plus |
RUO– À des fins de recherche uniquement