Learn More
Allylthiourée, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10049470 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10049470 100 g 100g
10133541 25 g 25g
10693522 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10049470 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148801000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.60€
    70.65€ / 100g
    Économisez 7.95€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 109-57-9 | C4H8N2S | 116.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-57-9
Numéro MDL MFCD00004940
Clé InChI HTKFORQRBXIQHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allylthiourea, n-allylthiourea, thiosinamine, 1-allyl-2-thiourea, rhodalline, thiosinamin, tiosinamine, 1-allylthiourea, aminosin, rhodallin
CID PubChem 1549517
ChEBI CHEBI:74079
Nom IUPAC prop-2-énylthiourée
SMILES C=CCNC(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Allylthiourea
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 70.0°C to 78.0°C
Couleur Blanc à beige
Perte à la dessiccation 1.5% max. (50°C, 2 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H8N2S
Formule linéaire H2C=CHCH2NHCSNH2
Quantité 100 g
Beilstein 04, 211
Merck Index 15, 9515
Informations sur la solubilité Solubility in water: 67g/L (20°C). Other solubilities: 1370g/L methanol (20°C)- insoluble in benzene,soluble in ether,solutions of borax,benzoates,and urethane,slightly soluble in 70% alcohol
Poids moléculaire (g/mol) 116.18
Poids de la formule 116.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre, cristaux, granulés ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Allylthiourea
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.