Learn More
Allyltri-n-butylétain, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368955
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368955 5 g 5g
11378955 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368955 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14087.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 24850-33-7 | C15H32Sn | 331.13 g/mol
Allyltri-n-butyltin acts as an allylation reagent for aldehydes catalyzed by chiral Lewis acids and ytterbium(III) trifluoromethanesulfonate. It is also used to prepare homoallylic alcohols with trichloro-1,3,5-triazene. Further, it plays an important role for tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) catalyzed coupling reaction with iodoquinones and allyl acetates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’Allyltri-n-butyltine agit comme réactif d’allylation pour les aldéhydes catalysés par les acides chiraux de Lewis et le trifluorométhanesulfonate d’ytterbium(III). Il permet de préparer des alcools homoallyliques avec du trichloro-1,3,5-triazène. De plus, il joue un rôle important pour la réaction de couplage catalysée par le tétrakis(triphénylphosphine)palladium(0) avec les iodoquinones et les acétates d’allyle.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24850-33-7
Formule moléculaire C15H32Sn
Poids moléculaire (g/mol) 331.13
Numéro MDL MFCD00010346
Clé InChI YLGRTLMDMVAFNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyltributyltin, allyltributylstannane, allyltri-n-butyltin, stannane, tributyl-2-propenyl, tributyl prop-2-en-1-yl stannane, allyl tributyl stannane, unii-aor8od4103, tributyl-2-propenylstannane, tri-n-butyl-2-propenylstannane, allyl tributyltin
CID PubChem 90628
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyltri-n-butyltin
Densité 1.079
Point d’ébullition 100°C to 102°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair 103°C (217°F)
Indice de réfraction 1.486
Quantité 5 g
Numéro UN UN2788
Beilstein 3588340
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Nom IUPAC tributyl(prop-2-ényl)stannane
Poids de la formule 331.12
Pourcentage de pureté 97%