Learn More
Allyltrichlorosilane, 95%, Thermo Scientific™
Code produit 10555111 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10555111 25 g Flacon en verre 25g
10061941 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10555111 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 313220250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-37-9
Formule moléculaire C3H5Cl3Si
Poids moléculaire (g/mol) 175.52
Numéro MDL MFCD00000486
Clé InChI HKFSBKQQYCMCKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyltrichlorosilane, silane, trichloro-2-propenyl, silane, allyltrichloro, silane, trichloroallyl, allyl trichlorosilane, propen-3-yltrichlorosilane, allytrichlorosilane, allylsilicone trichloride, unii-ub3n98803n, silane, trichloro-2-propen-1-yl
CID PubChem 7867
Nom IUPAC trichloro(prop-2-enyl)silane
SMILES C=CC[Si](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyltrichlorosilane
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2000g/mL
Point d’ébullition 117.0°C
Point d’éclair 18°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2CCHCH2SiCl3
Indice de réfraction 1.4430 to 1.4470
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.2
Informations sur la solubilité Solubility in water: react violently with water
Poids de la formule 175.52
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquid