Learn More
Allyltriméthylsilane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10042510 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10042510 10 mL Flacon en verre 10mL
10174020 50 mL Flacon en verre -
11955811 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10042510 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196990100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 762-72-1 | C6H14Si | 114.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 762-72-1
Formule moléculaire C6H14Si
Poids moléculaire (g/mol) 114.27
Clé InChI HYWCXWRMUZYRPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyltrimethylsilane, silane, trimethyl-2-propenyl, trimethylallylsilane, silane, allyltrimethyl, allyl trimethylsilane, unii-8b84c337vf, ccris 2649, allyl trimethyl silane, 3-trimethylsilyl propene, allytrimethylsilane
CID PubChem 69808
Nom IUPAC Triméthyl(prop-2-ényl)silane
SMILES C[Si](C)(C)CC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyltrimethylsilane
Couleur Incolore
Densité 0.7190g/mL
Point d’ébullition 85.0°C
Point d’éclair 7°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHCH2Si(CH3)3
Indice de réfraction 1.4060 to 1.4080
Quantité 10 mL
Fieser 10,6; 11,16; 12,23; 13,11; 14,18; 15,8
Merck Index 15,29
Gravité spécifique 0.719
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 114.27
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Allyltrimethylsilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.