Learn More
Allyltriphenylphosphonium bromide, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30783462
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30783462 25 g
30771536 100 g
30781855 5 g
30779186 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30783462 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11322225g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyltriphenylphosphonium bromide
CAS 1560-54-9
Formule moléculaire C21H20BrP
Numéro MDL MFCD00011808
Quantité 25 g
SMILES C=CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Br-]
Poids moléculaire (g/mol) 383.26
Pourcentage de pureté 98%