Learn More
Almorexant, MedChemExpress
Description
Almorexant (ACT 078573) is an orally active, potent and competitive dual orexin receptor antagonist, with Kd values of 1.3 nM (OX1) and 0.17 nM (OX2), respectively. Almorexant reversibly blocks signaling of orexin-A and orexin-B peptides. Almorexant totally blocked the intracellular Ca2+ signal pathway. Almorexant stimulates caspase-3 activity in AsPC-1 cells and induces apoptosis.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Almorexant |
| CAS | 871224-64-5 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C29H31F3N2O3 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | ACT 078573 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 46 mg/mL (89.75 mM) |
| SMILES | CNC([C@@H](C1=CC=CC=C1)N2CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3[C@@H]2CCC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 512.56 |
| Afficher plus |