Learn More
Chlorhydrate d'almotriptan-d6, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Almotriptan hydrochloride N,N-dimethyl-d6 |
| CAS | 1794782-57-2 |
| Formule moléculaire | C17 2H6 H19 N3 O2 S . Cl H |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | 2-[5-(Pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)-1H-indol-3-yl]-N,N-bis(trideuteriomethyl)ethanamine hydrochloride, Almotriptan-D6 hydrochloride, Almotriptan-D6 hydrochloride (N,N-dimethyl D6) |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H25N3O2S.ClH/c1-19(2)10-7-15-12-18-17-6-5-14(11-16(15)17)13-23(21,22)20-8-3-4-9-20;/h5-6,11-12,18H,3-4,7-10,13H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CCc1c[nH]c2ccc(CS(=O)(=O)N3CCCC3)cc12)C([2H])([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | 2-[5-(pirrolidin-1-ilsulfonilmetil)-1H-indol-3-il]-N,N-bis(trideuteriometil)etanamina;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 377.96 |
| Poids de la formule | 377.1811 |