Learn More
Thermo Scientific Chemicals Malate d’almotriptan
Code produit 16544484 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16544484 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16544484 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 465402500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Almotriptan malate
CAS 181183-52-8
Formule moléculaire C21H31N3O7S
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble.
Clé InChI QHATUKWEVNMHRY-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(CC(O)=O)C(O)=O.CN(C)CCC1=CNC2=CC=C(CS(=O)(=O)N3CCCC3)C=C12
Nom IUPAC Acide 2-hydroxybutanedioïque ; diméthyl(2-{5-[(pyrrolidine-1-sulfonyl)méthyl]-1H-indol-3-yl}éthyl)amine
Poids moléculaire (g/mol) 469.55
Poids de la formule 469.55